Läs mer
Myristoyl-L-carnitine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristoyl-L-carnitine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 407.28 |
| Procent renhet | >95% |