missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Myristoylamide Propylbetaine, TRC

Produktkod. 30134810
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134810 2.5 g 2.5g
30009906 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8847352.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59272-84-3
Molekylformel C21 H42 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 370.5698
Synonym 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, hydroxide, inner salt, ACB 14, Marpobistar MAP, Myristamidopropyl betaine, Myristylamidopropylbetaine, Softazoline MPB, Vista MAP
IUPAC-namn 2-[dimethyl-[3-(tetradecanoylamino)propyl]azaniumyl]acetate
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Myristamidopropyl Betaine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H42N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20(24)22-17-15-18-23(2,3)19-21(25)26/h4-19H2,1-3H3,(H-,22,24,25,26)
Formel vikt 370.3195
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.