missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-Myristoylcarnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Myristoylcarnitine Chloride |
| CAS | 14919-38-1 |
| Molekylformel | C21H42ClNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, Myristoyl Carnitine Hydrochloride, Myristoylcarnitine Chloride, Myristoyl-DL-carnitine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3-carboxy-2-tetradecanoyloxypropyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.02 |
| Formel vikt | 407.2802 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?