Läs mer
Myristoylcholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristoyl choline chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(21)22-18-17-20(2,3)4;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 349.2748 |