Läs mer
Myristyl Gallate, TRC
Produktkod. 30471995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471995 10 g
30470815 1 g
30465183 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30471995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM88504310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18244-73-0
Molekylformel C21H34O5
Molekylvikt (g/mol) 366.49
Synonym Gallic acid, tetradecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tetradecanol, gallate (8CI), Tetradecyl gallate, Tetradecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myristyl Gallate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3
Formel vikt 366.2406