missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Myristyl-gamma Picolinium Chloride, TRC

Produktkod. 18082810
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18082810 10 g
18032310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18082810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM88503010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2748-88-1
Molekylformel C20 H36 N . Cl
Molekylvikt (g/mol) 325.96
Synonym 1-Tetradecyl-4-picolinium chloride (7CI), 4-Picolinium, 1-tetradecyl-, chloride (8CI), Pyridinium, 4-methyl-1-tetradecyl-, chloride (9CI), MPC, Miripirium chloride, Myristyl-γ-picolinium chloride, Quatresin, Wet-Tone B
IUPAC-namn 4-methyl-1-tetradecylpyridin-1-ium;chloride
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(C)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Myristyl-gamma Picolinium Chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H36N.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-21-18-15-20(2)16-19-21;/h15-16,18-19H,3-14,17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 325.2536
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.