missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Myristyl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristyl Palmitate |
| CAS | 4536-26-9 |
| Molekylformel | C30 H60 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hexadecanoic Acid Tetradecyl Ester, Palmitic Acid Tetradecyl Ester, 1-Tetradecanol Palmitate, Tetradecyl Hexadecanoate, Tetradecyl Palmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30(31)32-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | tetradecyl hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.8 |
| Formel vikt | 452.4593 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?