Läs mer
Myristyl Palmitate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Myristyl Palmitate |
| CAS | 4536-26-9 |
| Molekylformel | C30 H60 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexadecanoic Acid Tetradecyl Ester, Palmitic Acid Tetradecyl Ester, 1-Tetradecanol Palmitate, Tetradecyl Hexadecanoate, Tetradecyl Palmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30(31)32-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | tetradecyl hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.8 |
| Formel vikt | 452.4593 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?