missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Myrtenal (Mixture of Enantiomers), TRC

Produktkod. 30133728
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133728 1 g
30134747 500 mg
30010111 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8850531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 564-94-3
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Synonym 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, (±)-Myrtenal, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-carboxaldehyde, Benihinal, Myrtenal, NSC 54384
IUPAC-namn 6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene-4-carbaldehyde
LEDER CC1(C)C2CC=C(C=O)C1C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Myrtenal (Mixture of Enantiomers)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3
Formel vikt 150.1045
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.