missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Myrtenal (Mixture of Enantiomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myrtenal (Mixture of Enantiomers) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 150.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?