missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Myrtenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Myrtenol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 152.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?