missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Myrtenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Myrtenol |
| CAS | 515-00-4 |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pinen-10-ol (6CI,7CI,8CI), 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, (6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)methanol, (±)-Myrtenol, 6,6-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, NSC 408846, α-Pinene-10-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2 |
| IUPAC-namn | (6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]hept-2-enyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.233 |
| Formel vikt | 152.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?