Läs mer
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Product Code. 15334204 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
12 V-adapter
Bänkskiva Mini Centrifug
Transportlåda med insatser
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Unit Size
15334204 Bänkskiva Mini Centrifug Varje
17244243 Transportlåda med insatser -
17254243 12 V-adapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15334204 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75004061
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Vår mest kompakta centrifug, den mySPIN 6 minicentrifug, är idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att rymma alla större mikrocentrifugrör.
Tillför effektivitet och användarkomfort till dina labbstationer med Thermo Scientific mySPIN 6 mini centrifuger. Ergonomisk design, verktygsfria rotorer och snabbspinnalternativ gör den snabb och enkel att använda. Idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att passa alla större mikrorör och PCR-rörstilar (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) för skräddarsydd användning.
Njut av bekvämlighet på din personliga arbetsstation med våra mest kompakta centrifuger, med:
  • litet footprint för effektiv användning av laboratoriumutrymme
  • Enkel hantering och handflatsformat lock för vänster- eller högerhänta användare
  • Snabbsnurrfunktion
  • Tyst drift, låg vibration
  • Säkerhetsfunktioner inklusive enheten fungerar inte utan locket på plats för säkerhets skull
  • Inkluderar 2 rotorer för att rymma 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrocentrifugrör och datorR-remsrör
  • Verktygsfritt, snabbt rotorbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 6 x 2 mL
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2,000 x g
Bullernivå 51–53 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, UL
Inkluderar 6 x 1,5/2,0 ml rörrotor, 16 x 0,2 ml rörrotor (enkel eller 2 x 8 remsor), 6 röradaptrar 0,2 ml, 6 röradaptrar 0,5 ml, förvaringsväska för rotorer och adaptrar, rörställ, universal strömadapter 4010z med 4010z, universal nätadapter 4010 utbytbar kontakttyp
Elektriska krav 110/240 V 50/60 Hz med 4 utbytbara kontaktadaptrar
Garanti 2 år
Kylt Nej
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 4,1 x 5,0 x 6,0 tum. (10,4 x 12,8 x 15,3 cm)
Nettovikt 1.6 lb. (0.74 kg)
Produktlinje mySpin 6
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 110/240 V
Produkttyp Bänkskiva Mini Centrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur