Läs mer
Thermo Scientific™ mySPIN 12 Mini centrifug med två rotorer, förvaringsväska, adaptrar, universell strömadapter
Produktkod. 15344204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15344204 12 x 2 ml 1 enhet
1 options
Produktkod. 15344204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75004081
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillför ökad effektivitet och användarkomfort till ditt laboratorium med mySPIN 12 minicentrifugen, idealisk för mikrofiltercellseparation och HPlC-protokoll, datorR, kliniska och diagnostiska tillämpningar, som kräver snabba snurr (12 500 rpm/9 800x g).
Thermo Scientific mySPIN 12 minicentrifugen är designad för att ge dig maximal hastighet och flexibilitet med ett minimerat fotavtryck. Dess kompakta, ergonomiska design passar på alla arbetsstationer och är bekväm och lätt att använda för alla. Säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att den inte fungerar när locket är öppet, en rotor har fastnat eller enheten är ur våg. Idealisk för de flesta protokoll som kräver snabba snurr (12 500 rpm / 9 800 x g), och lämplig för datorR, mikrofiltercellseparation och HPlC-protokoll.
Njut av bekvämlighet på din personliga arbetsstation med våra mest kompakta centrifuger, med:
  • litet footprint för effektiv användning av laboratoriumutrymme
  • Enkel hantering, med bakgrundsbelyst, anpassningsbar display som kan ställas in för rpm eller RCF
  • Designad för snabba och pulserande snurr
  • Kan utföra snabba snurr med RCF-krav upp till 9 800x g
  • Tyst drift, låg vibration
  • Säkerhetsfunktioner inklusive ovåg och lutningsskydd, samt säkerhetsspärrlock utformat för att förhindra öppning medan rotorn roterar
  • Inkluderar 2 rotorer för att rymma 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrocentrifugrör och datorR-remsrör
  • Verktygsfritt, snabbt rotorbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 2 ml
Max. Hastighet 12,500 rpm
Max. RCF 9,800 x g
Bullernivå 51–53 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, UL
Inkluderar 12 x 1,5/2,0 ml rotor, 32 x 0,2 ml rotor (enkel eller 4 x 8 remsor), 0,2 ml adaptrar (sats med 12), 0,5 ml adaptrar (sats med 12), Universal strömadapter 110-240 V 50/60 Hz med 4 utbytbara pluggtyper
Beskrivning mySPIN 12 Mini centrifug
Elektriska krav 110/240 V 50/60 Hz
Garanti 2 år
Kylt Nej
Körtid 1 sek till 30 min (1 sek i ökning); Snabbsnurr
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 4,4 x 6,7 x 8 tum (11,4 x 17,1 x 20,3 cm)
Nettovikt 3.1lb. (1.41 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 115 V
Rotor 2 rotorer för att rymma 0,2, 0,5, 1,5, 2 ml mikrocentrifugrör, datorR-remsrör
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur