missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MZ 1, MedChemExpress

Produktkod. p-200101064
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491079 1 mg -
16486827 5 mg 5mg
16474128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491079 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107425

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.

MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MZ 1
CAS 1797406-69-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C49H60ClN9O8S2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(N=CS6)C)C=C5)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27
Molekylvikt (g/mol) 1002.64
Formel vikt 1002.64
Procent renhet 95.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.