Beskrivning
- Tvåstegskonstruktion ger den fördelaktiga kombinationen av hög pumphastighet och lågt slutvakuum
- Alla större delar i kontakt med pumpade medier är gjorda av kemiskt resistenta fluorplaster
- Välbeprövade PTFE-sandwichmembran ökar tillförlitligheten och förlänger livslängden
- Utrustad med en gasballastventil för kontinuerlig kondensatrensning, vilket ökar pumpkapaciteten för kondenserbara ångor
- Har en slimmad design för platsbesparande installation och bra vakuumprestanda
- En manuell vakuumregulatorventil med mätklocka för justering av pumphastighet och slutvakuum finns som tillbehör
- Bekväm, snabb och enkel att använda tack vare den toppmonterade strömbrytaren
- Viskande tyst och mycket låga vibrationer
Beställningsinfo
Inkluderar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 15 torr (med gasballast), 9 torr (utan gasballast) |
| Hästkraft | 0.08 hp |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 312 x 121 x 170 mm |
| Material | Fluoroplast (fodral) |
| Modell | MZ 1C |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Visa mer |