Description
- Typiska applikationer är rotationsindunstare, vakuumkoncentratorer och vakuumtorkugnar
- Separatorn vid inloppet (AK ), gjord av glas med skyddande beläggning, håller kvar partiklar och vätskedroppar
- Avfallsångkondensorn vid utloppet (EK) är mycket effektiv och kompakt, vilket möjliggör nära 100% återvinning av lösningsmedel, effektiv återvinning och aktivt miljöskydd
- Enastående kemikaliebeständighet och överlägsen ångtolerans
- Hög prestanda även vid låga vakuumnivåer
- Optimerat vakuum även med gasballast för kondensatrening
- Viskande tyst och mycket låga vibrationer
Order Info
Inkluderar
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 5,3 torr (utan gasballast), 9 torr (med gasballast) |
| Hästkraft | 0.24 hp |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612011-1:1 DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 243 x 243 x 198 mm |
| Material | Fluoroplast (fodral) |
| Modell | MZ 2C NT + AK+ EK |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Show More |