Description
- Tvåstegskonstruktion ger den fördelaktiga kombinationen av hög pumphastighet och lågt slutvakuum
- Alla delar i kontakt med pumpade medier är gjorda av kemiskt resistenta fluorplaster
- Välbeprövade PTFE sandwichmembran ökar tillförlitligheten och förlänger livslängden
- Utrustad med en gasballastventil för kontinuerlig kondensatrening som ökar pumpförmågan hos kondenserbara ångor
- Enastående kemikaliebeständighet och överlägsen ångtolerans
- Hög prestanda även vid låga vakuumnivåer
- Viskande tyst drift och låga vibrationer
- Underhållsfritt drivsystem
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 5,3 torr (utan gasballast), 9 torr (med gasballast) |
| Hästkraft | 0.24 hp |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 243 x 243 x 198 mm |
| Material | Fluoroplast (fodral) |
| Modell | MZ 2C NT |
| Bullernivå | 45 dbA |
| Show More |