Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT +2AK Dry Chemistry membranvakuumpump
Handla allt Vacuubrand Produkter
Beskrivning
Den är kompakt och tystlåten och bygger på den populära MZ2C NT membranvakuumpump med inlopps- och utloppsbehållare, som bevarar prestanda med kondenserbara ångor och återvinner lösningsmedel.
- Ultimat vakuum: 5Torr (7mbar)
- Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5,3 torr (utan gasballast), 9 torr (med gasballast) |
| Hästkraft | 0.24 hp |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV |
| Elektriska krav | 230 V |
| Material | PTFE, FFKM, Fluoroplast (fodral) |
| Modell | 732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Pluggtyp | CEE Europeiska |
| Visa mer |