Innehåller
Bruksanvisning, nätsladd.
Drivs av en MZ2C NT kemidesignad vakuumpump, detta system inkluderar en inloppsfångare och integrerad gasballast för att hantera kondenserade ångor, samt en Bourdon-vakuummätare som ger relativa tryckavläsningar och trendindikering. En fluorpolymerventil ger säker manuell flödeskontroll för att matcha pumphastigheten till ångflödet för att förhindra stötar.
- Pumpar är konstruerade för prestanda, med flöden upp till 40 % högre vid arbetsvakuumnivåer än konkurrerande pumpar med liknande kapacitetsklasser för fri luft
- Kemidesignad membranvakuumpump har en flödesbana konstruerad av material med utmärkt korrosionsbeständighet, såsom PTFE-huvuden och membran
- Den är också utrustad med en gasballast för att ge konsekvent pumpprestanda med kondenserade ångor med minimal kompromiss med det ultimata vakuumet
- Eliminerar imma, hantering och bortskaffande av förorenad olja i samband med roterande skovelpumpar
- Typiska serviceintervall är från 10 000-15 000 drifttimmar— år i många tillämpningar
- Tillbehör för flödeskontroll och lösningsmedelsåtervinning är också gjorda av förstklassiga, korrosionsbeständiga material, såsom borosilikatglas för uppsamlingskärlet
- Ultimat vakuum: 5 Torr (7mbar)
- Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4cfm)
- Elkrav: 120V, amerikansk kontakt
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr |
| Hästkraft | 0.18 hp |
| Amperage | 1,8 A |
| Inkluderar | Bruksanvisning, nätsladd |
| Motorhastighet | 1500 till 1800 |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Material | ETFE pumphuvud, PTFE membran, PTFE slangar, FFKM ventil |
| Modell | MZ 2C NT |
| Pluggtyp | CEE |
| Visa mer |