Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Torrkemi membranvakuumpump
Produktkod. 10735774 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Pluggtyp:
CEE Europeiska
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Elektriska krav Spänning unitSize
10735774 CEE Europeiska 230 V 50/60 Hz 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10735774 Leverantör BrandTech™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20732300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för många laboratorieapplikationer, inklusive rotationsindunstning, centrifugalkoncentration, geltorkning, vakuumfiltrering, fastfasextraktion och många andra uppgifter
Eliminerar imma, hantering och bortskaffande av förorenad olja i samband med roterande skovelpumpar.
  • Ultimat vakuum: 5Torr (7mbar)
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 5,3 torr (utan gasballast), 9 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.24 hp
Amperage 3,4 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material Fluoroplast (fodral)
Modell MZ 2C NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE Europeiska
Vikt (engelska) 24.47 lb.
Vikt (metrisk) 11.1 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 1.2/1.4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,79 tum.
Total höjd (metrisk) 198.12 mm
Total längd (engelska) 9,5 tum
Total längd (metrisk) 243.84 mm
Total bredd (engelska) 9,56 tum.
Total bredd (metrisk) 24.2 cm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Lab
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 2
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V