Läs mer
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Bestrålat moppskydd
Produktkod. 15830510 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15830510
Brand: Micronova™ MZSM1116SIR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
Dessa bestrålade, slip-on, flikborttagande platta moppöverdrag är idealiska för rengöring och desinficering av alla ytor och utrustning i renrummet, ISO 5 till 9. Finns i ett urval av släta eller strukturerade polyestertyger.
De Micronova MZone™ FlatMop™ Bestrålade moppöverdrag passar på 360° snurra SlimLine™ adapter , som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring i aseptiska områden, ISO 5 till 9. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
  • Bestrålade, slip-on moppöverdrag med platt huvud
  • Glid på adaptrar utan några tillbehör
  • Kan enkelt tas bort genom att dra i Micronova flik
  • Generös skuminredning möjliggör optimal avsättning/uppehållstid för desinfektionsmedel
  • Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i tyg
  • Finns i ett urval av tyg för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
    • 9-tumsskydden är perfekta för små ytor, genomgångar, isolatorer och utrustning
    • 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar, tak och besvärliga hörn
  • Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
Produkttyp Bestrålat moppskydd med platt huvud
Färg Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 40.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb