Läs mer
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Bestrålat moppskydd
Codice prodotto. 32236950 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material:
Polyester, Uretanskum, Polysorb
Slät polyester, Uretanskum, Polyester
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Dimensione della confezione:
Paket med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material Mått Dimensione della confezione
32236950 Slät polyester, Uretanskum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) -
15830510 Polyester, Uretanskum, Polysorb 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum) Paket med 24
15810510 Polyester, Uretanskum, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Paket med 24
15850510 Polyester, Uretanskum, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Paket med 24
15860510 Polyester, Uretanskum, Polysorb 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32236950 Fornitore Micronova™ N. del fornitore MZSM5614SIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00 SEK
    4339.26 SEK / Paket med 24
    Save 965.74 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Requires
QPSL-ram med STA-seriehandtag eller QDSL med SSU-seriehandtag
Dessa bestrålade, slip-on, flikborttagande platta moppöverdrag är idealiska för rengöring och desinficering av alla ytor och utrustning i renrummet, ISO 5 till 9. Finns i ett urval av släta eller strukturerade polyestertyger.
De Micronova FlatMop™ MZone™ bestrålade moppskydden passar på 360-swiveladaptern°SlimLine™, som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring i aseptiska områden, ISO 5 till 9. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt absorbering, effektiv rengöring och desinfektionsspridning för specialiserad rengöring. Finns i olika längder för att matcha ytans storlek, från rengöring av utrustning till ett stort produktionsrum.
  • Bestrålade, påklistrade moppöverdrag med platt huvud
  • Glid på adaptrar utan några tillbehör
  • Kan enkelt tas bort genom att dra i fliken Micronova
  • Den generösa skuminredningen möjliggör optimal tid för desinfektionsmedelsavlagring och uppehåll
  • Polyester-uretanskum är helt inneslutna i tyg
  • Finns i ett val av tyg för specialrengöring
    • NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
  • Finns i olika längder för att matcha rengöringsytans storlek
    • 9-tumskåporna är perfekta för små områden, genomgångar, isolatorer och utrustning
    • 14- och 18-tums överdragen är idealiska för golv, väggar, tak och besvärliga hörn
  • Passar på QPSL-plastram eller QDSL-ram i rostfritt stål
  • Svängleden roterar 360 grader° men kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifica
Mått 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
Produkttyp Platt huvudmoppskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Föremålet kan tvättas och återanvändas. Man bör vara noga med att helt eliminera desinfektionsmedel innan återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur får inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) Rengöring och desinficering av renrumsytor.
Färgkodad Nej
Material Slät polyester, Uretanskum, Polyester
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.