Läs mer
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Moppskydd
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester, Polysorb
Texturerad polyester, Polysorb
Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
Beskrivning
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
De Micronova MZone™ FlatMop™ Moppöverdrag passar på 360:an° snurra SlimLine™ adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
- Slip-on moppöverdrag med platt huvud
- Glid på adaptrar utan några tillbehör
- Kan enkelt tas bort genom att dra i Micronova flik
- Generös skuminredning möjliggör optimal avsättning/uppehållstid för desinfektionsmedel
- Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i tyg
- Finns i ett urval av tyg för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
- 9-tumsskydden är perfekta för små ytor, genomgångar, isolatorer och utrustning
- 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar, tak och besvärliga hörn
- Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
- Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) |
| Produkttyp | Överdrag för platt huvudmopp |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |