missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MZP-54, MedChemExpress

Produktkod. 16497337
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497337 5 mg
16493166 25 mg
16434628 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497337 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112376

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MZP-54 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 4 nM for Brd4BD2.

MZP-54 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 4 nM for Brd4BD2.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MZP-54
CAS 2010159-47-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C55H66ClN7O9S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (48.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1C[C@H](O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)=O)=O)C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7
Molekylvikt (g/mol) 1036.67
Formel vikt 1036.67
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.