Läs mer
MZP-55, MedChemExpress
Beskrivning
MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MZP-55 |
| CAS | 2010159-48-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C57H70ClN7O10S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (46.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCNC(C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7)=O)=O)=O)=O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1080.72 |
| Formel vikt | 1080.72 |
| Visa mer |