missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1-(1-Benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-(1-Benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide |
| CAS | 1184567-77-8 |
| Molekylformel | C13H14NO2Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(15(2)13(16)8-14)12-7-10-5-3-4-6-11(10)17-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(N(C)C(=O)CCl)c1oc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.71 |
| Formel vikt | 251.0713 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?