Läs mer
N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine |
| CAS | 897671-69-1 |
| Molekylformel | C27H23N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, 9H-Fluoren-2-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-, N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, 2-[(Biphenyl-4-yl)amino]-9,9-dimethylfluorene, N-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethylfluoren-2-amine, N-(4-Biphenyl)-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amine, N-(Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, N-[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]-9,9'-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, N-(Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, 9H-Fluoren-2-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-, N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, 2-[(Biphenyl-4-yl)amino]-9,9-dimethylfluorene, N-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethylfluoren-2-amine, N-(4-Biphenyl)-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amine, N-(Biphenyl-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine, N-[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]-9,9'-dimethyl-9H-fluoren-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H23N/c1-27(2)25-11-7-6-10-23(25)24-17-16-22(18-26(24)27)28-21-14-12-20(13-15-21)19-8-4-3-5-9-19/h3-18,28H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)c2ccccc2c3ccc(Nc4ccc(cc4)c5ccccc5)cc13 |
| IUPAC-namn | 9,9-dimethyl-N-(4-phenylphenyl)fluoren-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.47 |
| Formel vikt | 361.183 |