Läs mer
N-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-6-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-5-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-6-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-5-amine |
| CAS | 1357171-62-0 |
| Molekylformel | C27H21N5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ML 228 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H21N5/c1-3-9-21(10-4-1)22-16-14-20(15-17-22)19-29-27-25(23-11-5-2-6-12-23)31-32-26(30-27)24-13-7-8-18-28-24/h1-18H,19H2,(H,29,30,32) |
| LEDER | C(Nc1nc(nnc1c2ccccc2)c3ccccn3)c4ccc(cc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 6-phenyl-N-[(4-phenylphenyl)methyl]-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.49 |