Läs mer
N-[1,1-Bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1,1-Bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| CAS | 162358-09-0 |
| Molekylformel | C25 H39 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetamide, N-[1,1-bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]-, 2-Acetamido-2-acetoxymethyl-4-(4-octylphenyl)butyl acetate, Acetic acid 2-acetoxymethyl-2-acetylamino-4-(4-octylphenyl)butyl ester, Triacetylfingolimod, (N,O,O-Triacetyl)fingolimod, N-[1,1-Bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H39NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-23-12-14-24(15-13-23)16-17-25(26-20(2)27,18-30-21(3)28)19-31-22(4)29/h12-15H,5-11,16-19H2,1-4H3,(H,26,27) |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(COC(=O)C)(COC(=O)C)NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | [2-acetamido-2-(acetyloxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.58 |
| Formel vikt | 433.2828 |