Läs mer
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,2-diethylbutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,2-diethylbutanamide |
| CAS | 51115-77-6 |
| Molekylformel | C12H25NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | FEMA 4603 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c1-6-12(7-2,8-3)10(15)13-11(4,5)9-14/h14H,6-9H2,1-5H3,(H,13,15) |
| LEDER | CCC(CC)(CC)C(NC(C)(C)CO)=O |
| IUPAC-namn | 2,2-diethyl-N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.34 |
| Formel vikt | 215.1885 |