missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine-2,2-d2, TRC

Produktkod. 30379204
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379204 10 mg
30376251 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47292810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine-2,2-d2
CAS 42492-65-9
Molekylformel C7 D2 H11 N O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Glycine-2,2-d2, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine-2,2-d2 (ACI), 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2,2-dideuterio-acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-d2, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-D2, N-Boc-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2-N-t-BOC
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
LEDER [2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 177.195
Formel vikt 177.097
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.