Läs mer
N-[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]glycin metylester, TRC
Produktkod. 30380343
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30380343 50 g
1 options
Produktkod. 30380343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47292550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester
CAS 31954-27-5
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 50 g
Synonym (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
LEDER COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn Metyl 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]acetat
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001