missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-homoserine 1,1-Dimethylethyl Ester Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-homoserine 1,1-Dimethylethyl Ester Methanesulfonate |
| CAS | 168264-01-5 |
| Molekylformel | C14H27NO7S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-((methylsulfonyl)oxy)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO7S/c1-13(2,3)21-11(16)10(8-9-20-23(7,18)19)15-12(17)22-14(4,5)6/h10H,8-9H2,1-7H3,(H,15,17)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCOS(=O)(=O)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-methylsulfonyloxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.43 |
| Formel vikt | 353.1508 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?