missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide |
| CAS | 131267-80-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H37 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17β-carboxamide, Androst-4-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (17β)-, (17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H37NO2/c1-22(2,3)25-21(27)20-9-8-18-17-7-6-15-14-16(26)10-12-23(15,4)19(17)11-13-24(18,20)5/h14,17-20H,6-13H2,1-5H3,(H,25,27)/t17-,18-,19-,20+,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-N-tert-butyl-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?