missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-4-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-4-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 1298419-35-8 |
| Molekylformel | C18 H16 N2 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O4S/c1-13(17-8-4-6-14-5-2-3-7-18(14)17)19-25(23,24)16-11-9-15(10-12-16)20(21)22/h2-13,19H,1H3 |
| LEDER | CC(NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | N-(1-naphthalen-1-ylethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.396 |
| Formel vikt | 356.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?