missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide |
| CAS | 1199236-64-0 |
| Molekylformel | C19H27ClFN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-1-piperidineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27ClFN3O2/c1-19(2,3)23-17(25)12-24-6-4-13(5-7-24)11-22-18(26)14-8-15(20)10-16(21)9-14/h8-10,13H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25) |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)CN1CCC(CC1)CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)Cl)F |
| IUPAC-namn | N-[[1-[2-(tert-butylamino)-2-oxoethyl]piperidin-4-yl]methyl]-3-chloro-5-fluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.89 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?