missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide, TRC

Produktkod. 30328774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6906655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide
CAS 1199236-64-0
Molekylformel C19H27ClFN3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-1-piperidineacetamide
InChI formel InChI=1S/C19H27ClFN3O2/c1-19(2,3)23-17(25)12-24-6-4-13(5-7-24)11-22-18(26)14-8-15(20)10-16(21)9-14/h8-10,13H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25)
LEDER CC(C)(C)NC(=O)CN1CCC(CC1)CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)Cl)F
IUPAC-namn N-[[1-[2-(tert-butylamino)-2-oxoethyl]piperidin-4-yl]methyl]-3-chloro-5-fluorobenzamide
Molekylvikt (g/mol) 383.89
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.