missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1-[3-(2-Ethoxyphenyl)-2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl]ethyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-[3-(2-Ethoxyphenyl)-2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl]ethyl]acetamide |
| CAS | 1417529-59-9 |
| Molekylformel | C15H18N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O3/c1-4-22-12-8-6-5-7-11(12)14-17-15(21)13(18-19-14)9(2)16-10(3)20/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19,21) |
| LEDER | O=C1NC(=NN=C1C(NC(=O)C)C)C=2C=CC=CC2OCC |
| IUPAC-namn | N-(1-(3-(2-ethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-6-yl)ethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vikt | 302.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?