Läs mer
N-(1,3,4-tiadizol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30049155
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049155 50 mg
1 options
Produktkod. 30049155 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0648.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 5393-55-5
Analyt- eller komponentnamn N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 N3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP), Acetazolamide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
LEDER CC(=O)Nc1nncs1
IUPAC-namn N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 143.17
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 143,0153 g/mol