Läs mer
N-1,3,4-Tiadiazol-2-ylacetamid, TRC
Produktkod. 30452510
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452510 10 g
30454673 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34395010G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5393-55-5
Molekylformel C4 H5 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 143.17
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
IUPAC-namn N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1nncs1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Formel vikt 143.0153
Procent renhet >95%