missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide, TRC

Produktkod. 17944815
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944815 25 mg
17912105 1 g
17981555 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17944815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34400025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51987-99-6
Molekylformel C8H6N4OS
Molekylvikt (g/mol) 206.22
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)pyridine-3-carboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazolyl)-m-nicotinamide;
LEDER O=C(NC1=NN=CS1)C2=CC=CN=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
Formel vikt 206.0262
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.