Läs mer
N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 206.0262 |
| Procent renhet | >95% |