Läs mer
n-(1,3-bensodioxol-5-ylmetyl)-n-metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10214744
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10214744 250 mg 250mg
10796144 1 g 1g
10726485 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10214744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 15205-27-3
Molekylformel C9H12NO2
Molekylvikt (g/mol) 166.20
MDL-nummer MFCD04496422
InChI-nyckel CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
PubChem CID 421238
LEDER C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn [(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)metyl](metyl)azanium
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%