missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1-(3’-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)amine |
| CAS | 1189957-44-5 |
| Molekylformel | C16H16D3NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO/c1-13(17-2)15-9-6-10-16(11-15)18-12-14-7-4-3-5-8-14/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-phenylmethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.35 |
| Formel vikt | 244.1655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?