Läs mer
N-[1-(3’-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)-O-ethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)-O-ethylcarbamate |
| CAS | 1189709-65-6 |
| Molekylformel | C19 H20 D3 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3/c1-4-22-19(21)20(3)15(2)17-11-8-12-18(13-17)23-14-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,15H,4,14H2,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl N-[1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.41 |
| Formel vikt | 316.1866 |