missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[1-(3’-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N,N-dimethyl-d6-amine, TRC

Produktkod. 30343679
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30343679 25 mg -
30337017 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30343679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28768725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N,N-dimethyl-d6-amine
CAS 1190006-94-0
Molekylformel C17 H15 D6 N O
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO/c1-14(18(2)3)16-10-7-11-17(12-16)19-13-15-8-5-4-6-9-15/h4-12,14H,13H2,1-3H3/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-(3-phenylmethoxyphenyl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 261.39
Formel vikt 261.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.