missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
Beskrivning
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formyl Lenalidomide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14H13N3O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.27 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?