Läs mer
N(1-(3-metylbutanamido) N(1-Des(borsyra)) Bortezomib, TRC
Produktkod. 30133871
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133871 500 mg
30133839 50 mg
17991395 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM294055500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862894-96-0
Molekylformel C19 H22 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 354.403
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
IUPAC-namn N-[(2S)-1-(3-metylbutanoylamino)-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]pyrazin-2-karboxamid
LEDER CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
InChI formel InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 354.1692