missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous Amide |
| CAS | 73829-38-6 |
| Molekylformel | C12H14N4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Nitroso-4-(methylamino)antipyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-9-11(14(2)13-18)12(17)16(15(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | O=NN(C=1C(=O)N(C=2C=CC=CC2)N(C1C)C)C |
| IUPAC-namn | N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.27 |
| Formel vikt | 246.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?